Få mere at vide
Ark Plas Products™ Polyethylene Tubing
Artikelnummer. 11799523
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,17 mm
9,52 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,35 mm
12,7 mm
Samlet længde (metrisk):
1000 m
300 m
Pakningsstørrelse:
30m
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) unitSize
11799523 3,17 mm 6,35 mm 1000 m 30m
11739533 9,52 mm 12,7 mm 300 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11799523 Leverandør Ark Plas Products™ Leverandørnr. TEX72TE0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
An economical choice for nonconductive tubing in the laboratory, providing good resistance to chemicals.
  • Structure helps maintain flexibility and durability, even at low temperature
  • Broad resistance to chemicals, can be used as a fluid line for liquids or gases
  • Manufactured from resin, natural in color
  • Extruded using state of the art inline process monitoring equipment
  • Shipped bulk on cardboard spools
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Indvendig 3,17 mm
Materiale Polyethylene
Diameter (metrisk) Udvendig 6,35 mm
Samlet længde (metrisk) 1000 m
Tykkelse (metrisk) 1.57 mm
Emballagemængde 1 Pack
Farve Natural
Hårdhed 44 (Shore A)