Få mere at vide
GUERIN PLASTIQUES Polyethylen ærmer
Artikelnummer. 11896513
Skift visning
Størrelse:
0,1 tyk x 100Wmm
0,1 tyk x 120Wmm
0,1 tyk x 140Wmm
0,1 tyk x 160Wmm
0,1 tyk x 180Wmm
0,1 tyk x 200Wmm
0,1 tyk x 250Wmm
0,1 tyk x 300Wmm
0,1 tyk x 350Wmm
0,1 tyk x 55Wmm
0,1 tyk x 64Wmm
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11896513 0,1 tyk x 64Wmm -
11836523 0,1 tyk x 160Wmm -
11806523 0,1 tyk x 100Wmm -
11856523 0,1 tyk x 200Wmm -
11846543 0,1 tyk x 300Wmm -
11866523 0,1 tyk x 250Wmm -
11856543 0,1 tyk x 350Wmm Hver
11816523 0,1 tyk x 120Wmm -
11826523 0,1 tyk x 140Wmm -
11846523 0,1 tyk x 180Wmm -
11816503 0,1 tyk x 55Wmm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11896513 Leverandør GUERIN PLASTIQUES Leverandørnr. 50150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til fødevarehåndtering og generelle applikationer. GUERIN PLASTIQUES Polyethylen ærmer er lavet af gennemsigtig, 0,1 mm tyk polyethylen.
  • 350m lang i alt
  • Fås i forskellige bredder
Tekniske data
Mængde 1/Pk.
Type Ærme
Materiale Polyethylen
Til brug med (udstyr) Fødevarekvalitet
Længde (metrisk) 350 m
Størrelse 0,1 tyk x 64Wmm
Farve Klarhed