Få mere at vide
GUERIN PLASTIQUES Polyethylen ærmer
Størrelse:
0,1 tyk x 100Wmm
0,1 tyk x 120Wmm
0,1 tyk x 140Wmm
0,1 tyk x 160Wmm
0,1 tyk x 180Wmm
0,1 tyk x 200Wmm
0,1 tyk x 250Wmm
0,1 tyk x 300Wmm
0,1 tyk x 350Wmm
0,1 tyk x 55Wmm
0,1 tyk x 64Wmm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 350m lang i alt
- Fås i forskellige bredder
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1/Pk. |
| Type | Ærme |
| Materiale | Polyethylen |
| Til brug med (udstyr) | Fødevarekvalitet |
| Længde (metrisk) | 350 m |
| Størrelse | 0,1 tyk x 180Wmm |
| Farve | Klarhed |