Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Vandtætte puder
Artikelnummer. 10012664
Dimensioner (L x B):
500 x 370 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10012664
Brand: Kimberly-Clark™ 7093
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver beskyttelse mod væsker. Kleenex™ Vandtætte puder er grønne i farven.
  • Fremstillet af polyethylen
  • Størrelse: 37,5 x 50 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Væv
Længde (engelsk) 19,7 tommer
Længde (metrisk) 500 mm
Bredde (engelsk) 14,8 tommer
Bredde (metrisk) 375 mm
Materiale Polyethylen
Farve Grøn
Dimensioner (L x B) 500 x 370 mm
Til brug med (applikation) Anvendes som underlag på arbejdspladsen, hvor der bruges væsker.
Emballagemængde 400 Pk.