Learn More
Kautex™ Wide Neck Theraphthalate (PETG) beholdere, krystalklare
Description
- Serie 310
- Gennemsigtig PETG
- Firkantet med bred halsåbning
- Let at fylde og rengøre
- Lækagesikker
- Uden lukning
- Ideel til produktpræsentation
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Klarhed |
| Oversigt | Serie 310 |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 69 mm |
| Til brug med (applikation) | Emballering, udlevering, afsendelse af prøver, opbevaring, forsendelse |
| Materiale | PET |
| nr. pr. sag | 96 |
| Mængde | 96/Cs. |
| Gennemsigtighed | Krystalklar |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Show More |