Få mere at vide
Kautex™ Wide Neck Theraphthalate (PETG) beholdere, krystalklare
Artikelnummer. 17828127
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
nr. pr. sag:
44
96
162
406
480
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 80
Pakke med 96
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) nr. pr. sag unitSize
17828127 100 mL 480 -
15931431 100 mL 480 Pakke med 80
10152381 100 mL 480 Pakke med 80
10396301 200 mL 406 Hver
17878127 200 mL 406 -
10041111 500 mL 162 Hver
17868157 500 mL 162 -
10306311 1000 mL 96 Hver
17858157 1000 mL 96 Pakke med 96
10611712 2000 mL 44 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17828127 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000074372
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug den strålende gennemsigtighed Kautex™ Wide Neck Theraphthalate (PETG)-beholdere, krystalklare for en fantastisk produktpræsentation.
  • Serie 310
  • Gennemsigtig PETG
  • Firkantet med bred halsåbning
  • Let at fylde og rengøre
  • Lækagesikker
  • Uden lukning
  • Ideel til produktpræsentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 31 mm
Til brug med (applikation) Emballering, udlevering, afsendelse af prøver, opbevaring, forsendelse
Materiale PET
nr. pr. sag 480
Mængde 480/Cs.
Lukning inkluderet Nej
Form Firkant
Højde (metrisk) 71 mm
Produkttype Beholder med bred hals
Til brug med (udstyr) Lukning, skumindsats