Få mere at vide
Kautex™ Wide Neck Theraphthalate (PETG) beholdere, krystalklare
Artikelnummer. 15931431
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
nr. pr. sag:
44
96
162
406
480
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 80
Pakke med 96
Artikelnummer. 15931431
Brand: Kautex™ 2000074372
Brug den strålende gennemsigtighed Kautex™ Wide Neck Theraphthalate (PETG)-beholdere, krystalklare for en fantastisk produktpræsentation.
  • Serie 310
  • Gennemsigtig PETG
  • Firkantet med bred halsåbning
  • Let at fylde og rengøre
  • Lækagesikker
  • Uden lukning
  • Ideel til produktpræsentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 31 mm
Til brug med (applikation) Emballering, udlevering, afsendelse af prøver, opbevaring, forsendelse
Materiale PET
nr. pr. sag 480
Mængde 480/Cs.
Lukning inkluderet Nej
Form Firkant
Højde (metrisk) 71 mm
Produkttype Beholder med bred hals
Til brug med (udstyr) Lukning, skumindsats