Få mere at vide
Polyethylenterefthalat (indeholder 30% glaspartikler som forstærker), TRC
Artikelnummer. 30426866
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30426866 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30426866 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP688530100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene Terephthalate (PET)
CAS 25038-59-9
Molekylær formel (C10 H8 O4)n
Mængde 100 mg
Synonym Poly(oxy-1,2-ethanediyloxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyl), Poly(oxyethyleneoxyterephthaloyl) (8CI), 1,4-Benzenedicarboxylic acid','dimethyl ester','polymer with 1,2-ethanediol, 1,4-Benzenedicarboxylic acid','polymer with 1,2-ethanediol, Dimethyl terephthalate-1,2-ethanediol polymer','SRU, Dimethyl terephthalate-ethylene carbonate copolymer','SRU, Dimethyl terephthalate-ethylene glycol block copolymer, Dimethyl terephthalate-ethylene glycol copolymer, Dimethyl terephthalate-ethylene glycol copolymer','SRU, Dimethyl terephthalate-ethylene glycol polymer','SRU, Dimethyl terephthalate-ethylene glycol-silica graft copolymer, Divinycell P 100, Divinyl terephthalate-ethylene glycol copolymer, Ethylene carbonate-terephthalic acid copolymer','SRU, Ethylene glycol-terephthalic acid copolymer, Ethylene glycol-terephthalic acid copolymer','SRU, Ethylene glycol-terephthalic acid polymer, Ethylene glycol-terephthalic acid polymer SRU, Ethylene glycol-terephthalic acid-triclosan graft copolymer, Ethylene glycol-terephthalic chloride copolymer','SRU, Ethylene terephthalate polymer, Monoethylene glycol-terephthalic acid copolymer SRU, Poly(diethyl terephthalate), Poly(ethylene glycol terephthalate), Poly(ethylene terephthalate), Poly(ethylene terephthalate)
SMIL [*]OCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)[*]
Molekylvægt (g/mol) 192.17
Formel vægt 192.0423