Tekniske data
| Klæbende type | akrylat |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Bånd |
| Til brug med (applikation) | Forsegling, fiksering og bundtning - selv på vanskelige underlag i udendørs arealer |
| Temperaturområde (metrisk) | -29 til 77 °C |
| Længde (metrisk) | 33 m |
| Bredde (metrisk) | 25,4 mm |