Beskrivelse
- Tilpasser sig fra en NPT hantråd til en slangemodhage
- Fittings med modhager er designet til hurtig og nem montering uden værktøj
- Kombiner disse enkle, økonomiske fittings med vores fleksible slanger til brug i dine lavtryksapplikationer (generelt mindre end 30psi)
- Fås i pakker med ti
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Barb forbindelse |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | HDPE |
| Slangestørrelse | 5/32 tommer. |
| Slange Barb | 5/32 tommer. |
| Port størrelse | 5/32 tommer. |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Produkttype | Lige stik |