Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Vaskeflasker
Artikelnummer. 10721383
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10721383 500 mL
1 options
Artikelnummer. 10721383 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 49102030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.55 DKK
    21.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.93 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til skylning af laboratorieglas med lethed og bekvemmelighed. Karl Hecht™ Assistent™ Vaskeflasker er fremstillet af polyethylen.
  • Fleksibel
  • Med sprøjterør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Polyethylen
nr. pr. pakke 1 hver
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Sprayflaske