Få mere at vide
Ansell Edmont™ Polyethylene Shoecovers
For low-cost protection in light duty applications. Ansell Edmont™ Polyethylene Shoecovers are a good choice for single-use tasks.
Brand:  Ansell Edmont™ SC41BCPE
353.61 DKK valid until 2025-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "24159" for at få din tilbudspris.
Produktkode 10416833
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    353.62 DKK / Pakke med 1000
    Save 198.38 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Cool, light and comfortable to wear
  • Manufactured from blue chlorinated polyethylene
  • With elastic opening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Polyethylene
100/Pack
Shoe Covers
Blue
15 x 41cm