Få mere at vide
Polyethylene sheet, Low Density, 12.7mm (0.5 in.) thick, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15496825
Skift visning
Mængde:
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496825 300 x 300 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15496825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045216.HB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene sheet
Navn note Low Density, 12.7mm (0.5 in.) thick
CAS 9002-88-4
Molekylær formel (C2H4)n
MDL nummer MFCD00084423
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Mængde 300 x 300 mm
InChI nøgle VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-CC-*
IUPAC navn ethen
Molekylvægt (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153