Få mere at vide
Polyethylene sheet, Low Density, 1.6mm (0.063in) thick
Artikelnummer. 15446785
Skift visning
Mængde:
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446785 300 x 300 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15446785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045154.HB
CAS: 9002-88-4 | (C2H4)n | 28.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene sheet
Farve Hvid
Navn note Low Density, 1.6mm (0.063 in.) thick
CAS 9002-88-4
Molekylær formel (C2H4)n
MDL nummer MFCD00084423
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Mængde 300 x 300 mm
InChI nøgle VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-CC-*
IUPAC navn ethen
Molekylvægt (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153