Få mere at vide
Kartell™ Prøverør af polyethylen
Volumen (metrisk):
2,5 ml
5 ml
8 ml
Højde (metrisk):
31,5 mm
50 mm
57,6 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 mm
14 mm
17,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beschreibung
- Almindelige beholdere med skub i hængslede låg
- Flad bund, let og brudsikker
- Vægtykkelse ca. 1 mm
- Velegnet til fødevarer
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| Til brug med (applikation) | Kan bruges som vejebeholdere |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Grundstil | Flad bund |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Mængde | 100 Pk. |
| Type | Rør |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur