Få mere at vide
Kartell™ Prøverør af polyethylen
Artikelnummer. 10622132
Volumen (metrisk):
2,5 ml
5 ml
8 ml
Højde (metrisk):
31,5 mm
50 mm
57,6 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 mm
14 mm
17,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10622132
Brand: Kartell™ 0073200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af let og ubrydelig polyethylen. Kartell™ Prøverør af polyethylen kan bruges som vejebeholdere.
  • Almindelige beholdere med skub i hængslede låg
  • Flad bund, let og brudsikker
  • Vægtykkelse ca. 1 mm
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 17,2 mm
Materiale Polyethylen
Volumen (metrisk) 8 ml
Til brug med (applikation) Kan bruges som vejebeholdere, velegnet til fødevarer
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 57,6 mm
Mængde 100 Pk.
Type Rør