Få mere at vide
Kartell™ Prøverør af polyethylen
Artikelnummer. 10536391
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 ml
5 ml
8 ml
Højde (metrisk):
31,5 mm
50 mm
57,6 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 mm
14 mm
17,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10536391 2,5 ml 31,5 mm 14 mm Pakke med 100
10737152 5 ml 50 mm 5 mm Pakke med 100
10622132 8 ml 57,6 mm 17,2 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10536391 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0073100
På lager
Fremstillet af let og ubrydelig polyethylen. Kartell™ Prøverør af polyethylen kan bruges som vejebeholdere.
  • Almindelige beholdere med skub i hængslede låg
  • Flad bund, let og brudsikker
  • Vægtykkelse ca. 1 mm
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 14 mm
Materiale Polyethylen
Volumen (metrisk) 2,5 ml
Til brug med (applikation) Kan bruges som vejebeholdere, velegnet til fødevarer
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 1
Grundstil Flad bund
Mængde 100 Pk.
Højde (metrisk) 31,5 mm
Produkttype Rør