Få mere at vide
Fisherbrand™ Polyethylene Sample Bags
For use in the laboratory to carry samples into a sterile environment.
127.58 DKK - 543.46 DKK
| Produktkode | Brand | dimCapacityMetric | dimClosureType | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | dimCapacityMetric | dimClosureType | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
11934385
|
Fisherbrand™
14955191 |
605.00 DKK 330.83 DKK / Pakke med 250 Save 274.17 DKK 45% Slukket |
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
11984385
|
Fisherbrand™
14955194 |
672.00 DKK 392.42 DKK / Pakke med 250 Save 279.58 DKK 41% Slukket |
Forventet forsendelse: 03-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
11974395
|
Fisherbrand™
14955185 |
873.00 DKK 435.52 DKK / Pakke med 500 Save 437.48 DKK 50% Slukket |
Forventet forsendelse: 01-04-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
11944405
|
Fisherbrand™
14955182 |
538.00 DKK 127.58 DKK / Pakke med 500 Save 410.42 DKK 76% Slukket |
Forventet forsendelse: 03-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
11984395
|
Fisherbrand™
14955189 |
773.00 DKK 290.52 DKK / Pakke med 500 Save 482.48 DKK 62% Slukket |
Forventet forsendelse: 03-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
11954405
|
Fisherbrand™
14955181 |
1075.00 DKK 543.46 DKK / Pakke med 500 Save 531.54 DKK 49% Slukket |
Forventet forsendelse: 15-05-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
11974405
|
Fisherbrand™
14955188 |
1010.00 DKK 469.92 DKK / Pakke med 500 Save 540.08 DKK 53% Slukket |
Forventet forsendelse: 26-06-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Secure, contaminant free bags to ensure dependable analysis results
- Made from heavy gauge, virgin polyethylene that meets FDA specifications
- Can accommodate solid, semi solid and liquid materials
- Easy to use, insert sample and seal by twirling the bag away outward four times and bending wire ends inward
- Economical and efficient way to collect, contain and carry samples