Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile polyethylen prøvetagningsposer
Artikelnummer. 11512773 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11512773 60 ml Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11512773
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med et drejeligt metaltrådslukningssystem og punkteringssikre sikkerhedstapper. Fisherbrand™ Sterile polyethylen prøvetagningsposer er tætte, når de er forseglet.
  • Fremstillet med smidig, meget modstandsdygtig jomfru polyethylen
  • Sterile transparente polyethylenposer uden sideforseglinger
  • Vælg et klart eller hvidt markeringsområde for skrevne noter
  • Praktiske træktapper til at åbne tasken uden at røre ved kanterne
  • Ideel til brug med faste, halvfaste eller flydende prøver
  • Til brug i alle laboratorier, hvor prøver skal indsamles i et sterilt miljø.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Anvendes i alle laboratorier, hvor prøver skal indsamles i et sterilt miljø
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 60 ml