Få mere at vide
Buerkle™ Polyethylen runde æsker til alle formål
Artikelnummer. p-8002454 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10286363
Brand: Buerkle™ 62100250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Æske til opbevaring, pakning, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af pastaer, granulat, pulvere, jordprøver og frosne varer (-40° C op til kortvarigt +95° C). Ideel udnyttelse af pladsen, kan stables. Komplet med tryk-ind låg
  • PE, gennemsigtig
  • Ingen sprækker
  • ∣PE, gennemsigtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Lukketype Tryk-ind låg
Farve Klarhed
Materiale Polyethylen
Form Rund
Til brug med (applikation) Opbevaring, pakning, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af pastaer, granulat, pulvere, jordprøver og frosne varer (-40 °C op til kortvarigt +95 °C)
Inkluderer Tryk-ind låg
Produkttype Multi-Purpose Box
Højde (metrisk) 90 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 78 mm