Få mere at vide
Buerkle™ Polyethylen runde æsker til alle formål
Artikelnummer. 10780773 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10780773
Brand: Buerkle™ 62100500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Æske til opbevaring, pakning, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af pastaer, granulat, pulvere, jordprøver og frosne varer (-40° C op til kortvarigt +95° C). Ideel udnyttelse af pladsen, kan stables. Komplet med tryk-ind låg
  • PE, gennemsigtig
  • Ingen sprækker
  • ∣PE, gennemsigtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Klarhed Klarhed
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Tryk-ind låg
Farve Klarhed
Materiale Polyethylen
Form Rund
Til brug med (applikation) Fødevare
Inkluderer Tryk-ind låg
Produkttype Beholder
Mængde 24/PK
Temperaturområde (metrisk) –40 til 95 °C
Højde (metrisk) 127 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 75 mm
Vægt (metrisk) 0.06 kg