Få mere at vide
Polyethylenstang, lav densitet, 12,7 mm (0,5 tommer) dia., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446805
Skift visning
Mængde:
30 cm
Pakningsstørrelse:
30cm
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446805 30 cm 30cm
1 options
Artikelnummer. 15446805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045179.BV
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene rod
Navn note Lav densitet, 12,7 mm (0,5 tommer) diameter.
CAS 9002-88-4
Fysisk form Stang
Molekylær formel (C2H4)n
MDL nummer MFCD00084423
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Mængde 30 cm
InChI nøgle VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-CC-*
IUPAC navn ethen
Molekylvægt (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
Lugt Lugtfri