Få mere at vide
Polyethylene rod, High Density, 19mm (0.75 in.) dia. 2.5cm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15456805
Skift visning
Mængde:
2.5 cm
30 cm
Pakningsstørrelse:
2.5cm
30cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456805 2.5 cm 2.5cm
15466805 30 cm 30cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045180.1Z
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-88-4
Molekylær formel (C2H4)n
Molekylvægt (g/mol) 28.05
MDL nummer MFCD00084423
InChI nøgle VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
IUPAC navn ethene
SMIL *-CC-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene rod
Navn note High Density, 19mm (0.75 in.) dia.
Fysisk form Rod
Mængde 2.5 cm