Få mere at vide
Polyethylene rod, High Density, 12.7mm (0.5 in.) dia., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426835
Skift visning
Mængde:
30 cm
Pakningsstørrelse:
30cm
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426835 30 cm 30cm
1 options
Artikelnummer. 15426835 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045220.BV
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene rod
Navn note High Density, 12.7mm (0.5 in.) dia.
CAS 9002-88-4
Fysisk form Stang
Molekylær formel (C2H4)n
MDL nummer MFCD00084423
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Mængde 30 cm
InChI nøgle VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-CC-*
IUPAC navn ethen
Molekylvægt (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153