Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 | 0 μg/g |
| Butylbenzylphthalat | 85-68-7 | 0 μg/g |
| Diethylphthalat | 84-66-2 | 0 μg/g |
| Diisodecylphthalat | 26761-40-0 | 0 μg/g |
| Diisononylphthalat | 28553-12-0 | 0 μg/g |
| Dimethylphthalat | 131-11-3 | 0 μg/g |
| Di-n-butylphthalat | 84-74-2 | 0 μg/g |
| Di-n-octylphthalat | 117-84-0 | 0 μg/g |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethylene QC Standard Blank |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed. |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certificeret referencemateriale |
| Mængde | 5 g |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug