Få mere at vide
Fisherbrand™ Push-in-hætter af polyethylen til glasprøvehætteglas
Artikelnummer. 15354789 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
8 mm
10 mm
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15354789 22 mm Pakke med 300
15364789 8 mm Pakke med 300
15374789 10 mm Pakke med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15354789
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Sæt sikkert på plads for at forsegle glasprøvehætteglas. Fisherbrand™ Polyethylen Push-in hætter til glasprøvehætteglas fås i en række størrelser, der er specielt designet til at arbejde med Fisherbrand™ Push-in hætteglasprøvehætteglas.
  • Specielt designet til brug med Fisherbrand™ Push-in hætteglasprøvehætteglas
  • Polyethylen konstruktion, naturlig farve
  • Fås i en række størrelser for at matche hætteglasspecifikationerne
  • Push-in-hætteglas med prøver er velegnede til medier, diagnostik, opbevaring, visning og prøvetagning
Tekniske data
Farve Neutral
Materiale Polyethylen
Lukketype Push-in hætte
Lukkestørrelse 22 mm