Få mere at vide
Polyethylenpulver, lav densitet, 500 mikron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423943
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11423943
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10239.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9002-88-4 | (C2H4)n | 28.05 g/mol
Polyethylenpulver bruges som et tilsætningsstof til umættede polyestere, epoxider og andre polymerer for at bibringe de unikke egenskaber af polyethylen med ultrahøj molekylvægt (UHMWPE). Det er meget udbredt til fremstilling af forskellige beholdere, bakker, dispenseringsflasker, plastikfolier, plastikposer til computerkomponenter og forskelligt støbt laboratorieudstyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-88-4
Molekylær formel (C2H4)n
Molekylvægt (g/mol) 28.05
MDL nummer MFCD00084423
InChI nøgle VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
IUPAC navn ethen
SMIL *-CC-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene powder
Navn note Low density, 500 micron
Fysisk form Pulver
Tæthed 0.92
Merck Index 14,7567
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Mængde 500 g