Få mere at vide
Masterflex™ Polyethylenrøradapter Albueforbindelsesstik med modhager
Til brug med:
1/4 NPT(M) gevind x 1/4'' slange ID
1/4 NPT(M) gevind x 3/8 tommer slange ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Til brug med | 1/4 NPT(M) gevind x 1/4'' slange ID |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Trådstørrelse | 1/4 NPT(M) |
| Inkluderer | Rør adapter Albue stik; ETO sterilisering |
| Produkttype | Fitting med modhager |