Få mere at vide
Brady™ Polyethylene PermaSleeve™ Wire Marker Sleeve
Artikelnummer. 11787114
Skift visning
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve unitSize
11787114 Gul Hver
1 options
Artikelnummer. 11787114 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 114940
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognised to UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1); SAE-AS-81531
Oversigt BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Farve Gul
Slutte Matte
Materiale Polyolefin
Printbare sider Single-side Printable
Etiketter pr. række 1
Mængde 100/Pk.
Form Rectangle
Krympeforhold 3:01
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +100°C
Trådmåler 22 to 16 AWG
Dimensioner (L x B) 6.00 x 25.78 mm
Bredde (metrisk) 25.78 mm
Højde (metrisk) 6.00 mm