Få mere at vide
Medline™ Pasteurpipetter af polyethylen
Artikelnummer. 12827625
Skift visning
Volumen (metrisk):
23 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12827625 23 mL Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12827625 Leverandør Medline™ Leverandørnr. 200060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 DKK
    230.76 DKK / Pakke med 100
    Spare 39.24 DKK
    14% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse pipetter til en række forskellige væskehåndteringsapplikationer. Medline™ Polyethylen Pasteur Pipets er lavet af transparent, inert og lav intensitet polyethylen.
  • Ikke-steril
  • Gradueret hver 0,5 ml op til 5 ml
  • Volumetrisk tolerance:± 10 %
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Mængde 100 pakke
Top stil Pære formet
Farve Klarhed
Volumen (metrisk) 23 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Type Pasteur Pipet