Få mere at vide
Polyethylenoxid, M.W. 300,000
Artikelnummer. 11369887
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369887 25 g 25g
11379887 100 g 100g
11389887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042237.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyethylenoxid, MW 300.000 bruges til at give viskositet til og modificere flow af vandige opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene oxide
Farve Hvid
Navn note M.W. 300,000
pH 5 til 7
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 65 °C
Tæthed 1.21 g/mL
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.4539
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, alkohol, kloroform, toluen og dichloromethan.