Få mere at vide
Polyethylenoxid, M.W. 100,000
Beskrivelse
Polyethylenoxid bruges sammen med kønrøg for at danne en ledende komposit. Det fungerer som termoplastisk materiale, der let kalandreres, ekstruderes, sprøjtestøbes eller støbes for at give endnu større formulerings- og forarbejdningsfleksibilitet. Det giver også fordele ved binding, fortykkelse, smøreevne, vandretention og filmdannelse for at levere fremragende ydeevne i forskellige applikationer, dvs. lægemidler, minedrift, papir og rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethylene oxide |
| Navn note | M.W. 100,000 |
| pH | 5 til 7 |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 65 °C |
| Tæthed | 1.4539 g/mL |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i toluen, THF, varmt vand, DMF, CHCl3. Opløselig i toluen, tetrahydrofuran, varmt vand, dimethylformamid og chloroform. |