Få mere at vide
Polyethylenoxid, MW 100.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339887
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11339887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042236.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylenoxid bruges sammen med kønrøg for at danne en ledende komposit. Det fungerer som termoplastisk materiale, der let kalandreres, ekstruderes, sprøjtestøbes eller støbes for at give endnu større formulerings- og forarbejdningsfleksibilitet. Det giver også fordele ved binding, fortykkelse, smøreevne, vandretention og filmdannelse for at levere fremragende ydeevne i forskellige applikationer, dvs. lægemidler, minedrift, papir og rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene oxide
Navn note M.W. 100,000
pH 5 til 7
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 65°C
Tæthed 1.4539 g/mL
Opløselighedsinformation Soluble in toluene,THF,hot water,DMF,CHCl3Soluble in toluene,terahydrofuran,hot water,dimethylformamide and chloroform.
Mængde 25 g