Få mere at vide
Polyethylenoxid, MW 1.000.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325917
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11325917
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043678.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylenoxid anvendes som smøremidler til gummiforme, tekstiler, metalbearbejdning og keramikproduktion. Yderligere bruges det i fødevareemballage, vandbaseret maling, polermiddel, papirbelægninger, dispergeringsmidler og kemiske mellemprodukter. Derudover bruges det til at give viskositet til og modificere strømmen af vandige opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylvægt (g/mol) 62.07
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene oxide
Navn note M.W. 1,000,000
pH 5 til 7
Fysisk form Pulver
Molekylær formel (C2H4O)n
MDL nummer MFCD01779601
Merck Index 14,7568
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents,aromatic hydrocarbons and water. Slightly soluble in aliphatic hydrocarbons.
Mængde 100 g