Få mere at vide
Polyethylenoxid, M.W. 1,000,000
Artikelnummer. 11305917
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11305917 25 g 25g
11325917 100 g 100g
11315917 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043678.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyethylenoxid anvendes som smøremidler til gummiforme, tekstiler, metalbearbejdning og keramikproduktion. Yderligere bruges det i fødevareemballage, vandbaseret maling, polermiddel, papirbelægninger, dispergeringsmidler og kemiske mellemprodukter. Derudover bruges det til at give viskositet til og modificere strømmen af vandige opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylvægt (g/mol) 62.07
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene oxide
Navn note M.W. 1,000,000
pH 5 til 7
Fysisk form Pulver
Molekylær formel (C2H4O)n
MDL nummer MFCD01779601
Merck Index 14,7568
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler, aromatiske kulbrinter og vand. Let opløselig i alifatiske kulbrinter.
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri