Få mere at vide
BioClean™ SafeStep NSO overtrækssko til renrum
Artikelnummer. p-8009872
Længde (metrisk):
400 mm
455 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Artikelnummer. 12952245
Brand: BioClean™ NSO016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overtrækssko har lave niveauer af partikeludskillelse og er behandlet for at sikre ISO Klasse 5 kompatibilitet. Elastomerbelægning sikrer godt greb og holdbarhed.
  • Skridsikker
  • Lavt niveau af partikeludskillelse
  • Holdbar
  • Elastomer belægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Emballagetype 100 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; fire ydre poser pr. foret karton (400 stk.)
Længde (metrisk) 400 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Produkttype Kontrollerede miljøer skoovertræk