Få mere at vide
BioClean™ SafeStep NSO overtrækssko til renrum
Artikelnummer. 12962245
Skift visning
Længde (metrisk):
400 mm
455 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12962245 455 mm Pakke med 400
12952245 400 mm Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12962245 Leverandør BioClean™ Leverandørnr. NSO018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2667.30 DKK
    1901.11 DKK / Pakke med 400
    Spare 766.19 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Overtrækssko har lave niveauer af partikeludskillelse og er behandlet for at sikre ISO Klasse 5 kompatibilitet. Elastomerbelægning sikrer godt greb og holdbarhed.
  • Skridsikker
  • Lave niveauer af partikeludskillelse
  • Holdbar
  • Elastomerbelægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Emballagemængde 100 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indre pose per forseglet ydre PE-pose; fire yderposer pr. foderet karton (400 stykker)
Længde (metrisk) 455 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Produkttype Skoovertræk til kontrollerede miljøer