Få mere at vide
BioClean™ SafeStep NSO overtrækssko til renrum
Artikelnummer. 12952245
Skift visning
Længde (metrisk):
400 mm
455 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12952245 400 mm Pakke med 400
12962245 455 mm Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12952245 Leverandør BioClean™ Leverandørnr. NSO016
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Overtrækssko har lave niveauer af partikeludskillelse og er behandlet for at sikre ISO Klasse 5 kompatibilitet. Elastomerbelægning sikrer godt greb og holdbarhed.
  • Skridsikker
  • Lavt niveau af partikeludskillelse
  • Holdbar
  • Elastomer belægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Emballagetype 100 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; fire ydre poser pr. foret karton (400 stk.)
Længde (metrisk) 400 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Produkttype Kontrollerede miljøer skoovertræk