Få mere at vide
Fisherbrand™ Polyethylen, Jerry Can med smal hals
Artikelnummer. 11527443 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11527443 10,000 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 11527443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.35 DKK
    74.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.56 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Lukkemateriale: Polyethylen
  • Gennemskinnelig polyethylen Jerrycan med polyethylen lukning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Tamper
Diameter (metrisk) Indvendig hals 314 mm
Materiale Polyethylen
Hals stil Smal
nr. pr. pakke 1 hv.