Få mere at vide
Fisherbrand™ Polyethylen, Jerry Can med smal hals
Artikelnummer. 11517443 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
11517443 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 11517443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.50 DKK
    39.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.85 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lukkemateriale: Polyethylen
  • Gennemskinnelig polyethylen Jerrycan med polyethylen lukning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Tamper
Diameter (metrisk) Indvendig hals 189 mm
Materiale Polyethylen
Hals stil Smal
nr. pr. pakke 1 hv.