Få mere at vide
Fisherbrand™ Polyethylen, Jerry Can med smal hals
Artikelnummer. 11507443 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
11507443 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 11507443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.55 DKK
    32.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.41 DKK
    60% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lukkemateriale: Polyethylen
  • Gennemskinnelig polyethylen Jerrycan med polyethylen lukning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2500 mL
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Tamper
Diameter (metrisk) Indvendig hals 150 mm
Materiale Polyethylen
Hals stil Smal
nr. pr. pakke 1 hv.