Få mere at vide
Fisherbrand™ Polyethylen, Jerry Can med smal hals
Artikelnummer. 11537443 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11537443 25 L Hver
1 options
Artikelnummer. 11537443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 DKK
    111.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.56 DKK
    15% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lukkemateriale: Polyethylen
  • Gennemskinnelig polyethylen Jerrycan med polyethylen lukning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 L
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Tamper
Diameter (metrisk) Indvendig hals 470 mm
Materiale Polyethylen
Hals stil Smal
nr. pr. pakke 1 hv.