Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Plastic Snap Caps, N22
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farve:
Klarhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Alle produkter er fremstillet under strenge hygiejniske forhold. Proceskontroller og en endelig QC-inspektion er også en del af de målinger, der er blevet implementeret for at give en pålidelig produktkvalitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Kap | 22 mm |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Polyethylen |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af pulverformige prøver |
| Mængde | 100 Pk. |
| Type | Snap Cap |
| Lukkestørrelse | N22 |
| Til brug med (udstyr) | Hætteglas med tryklås, N22 (702019 og 70273) |