Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Støbt stinkskab af polyethylen
Artikelnummer. 11787375
Skift visning
Materiale:
Polyethylen, Akryl
Artikelnummer. Materiale
11787375 Polyethylen, Akryl
1 options
Artikelnummer. 11787375 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. H500000003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10895.00 DKK
    10185.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 709.79 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Denne stinkhætte har en skal i ét stykke støbt af polyethylenplast med en klar akrylramme, der glider på indvendige skinner
  • Sash kan sættes i åben, lukket eller mellemliggende position; forbliver let åben, når den er lukket for at muliggøre kontinuerlig luftstrøm
  • Åbningen foran er 88 x 36 cmH (34½ x 14³/16 tommer).
  • Stack O.D.: 15 cm (6 tommer)
  • Udstødningssystem, der kan trække 350 cfm (fri luft), anbefales
  • Samlede dimensioner: 107 x 51 x 76 cmH (42 x 20 x 30 tommer).
Tekniske data
Materiale Polyethylen, Akryl
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 107 x 51 x 76 cm (42 x 20 x 30 tommer)
Højde (engelsk) 30 tommer
Højde (engelsk) Rammeåbning 14,19 tommer.
Højde (metrisk) 76 cm
Højde (metrisk) rammeåbning 88 x 36 cm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (metrisk) 51 cm