Få mere at vide
Buerkle™ MiniSampler pumpe med polypropylen adapter
Artikelnummer. 10710593 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
MiniSampler PE
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
10710593 MiniSampler PE
1 options
Artikelnummer. 10710593 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53050010
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Anvendes med MiniSampler PE, Buerkle™ MiniSampler-pumpe med polypropylenadapter er ideel til generel prøveudtagning fra tønder, dåser og tanke.
  • Vakuumpumpe til brug med MiniSampler PE
  • Ideel til generel prøveudtagning fra tønder, dåser og tanke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Polypropylen adapter
Materiale Polyethylen
Til brug med (udstyr) MiniSampler PE