Få mere at vide
Masterflex™ Han røradapter af polyethylen, pakke med 100 stk
Artikelnummer. 11710119
Slangestørrelse:
1/2 tomme.
3/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11710119
Brand: Masterflex™ 3062562
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til hurtig og nem montering uden værktøj
  • Han røradapter af polyethylen
  • Tilpasser sig fra en NPT hantråd til en slangemodhage
  • Fittings med modhager er designet til hurtig og nem montering uden værktøj
  • Kombiner disse enkle, økonomiske fittings med vores fleksible slanger til brug i dine lavtryksapplikationer (generelt mindre end 30psi)
  • Fås i pakker med ti
Tekniske data
Oversigt Barb x NPT(M)-forbindelse
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale HDPE
Slangestørrelse 3/8 tommer
Slange Barb 3/8 tommer
Udløbsport 3/8 tommer NPT(M)
Port størrelse 3/8 tommer
Steriliseringsmetode Ethylenoxid
Trådstørrelse 3/8 tommer NPT(M)
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Han røradapter