Få mere at vide
Masterflex™ Han røradapter af polyethylen
Trådstørrelse:
1/2 x 3/4 in.
1/2 x 5/8 in.
1/4 x 1/2 in.
1/4 x 5/16 tommer.
1/8 x 1/8 in.
3/4 x 3/4 in.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Han røradapter af polyethylen
- Tilpasser sig fra en NPT hantråd til en slangemodhage
- Fittings med modhager er designet til hurtig og nem montering uden værktøj
- Kombiner disse enkle, økonomiske fittings med vores fleksible slanger til brug i dine lavtryksapplikationer (generelt mindre end 30psi)
- Fås i pakker med ti
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Barb x NPT(M)-forbindelse |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | HDPE |
| Emballagemængde | 10 Beslag |
| Slangestørrelse | 5/8 tommer. |
| Udløbsport | 1/2 tomme. |
| Port størrelse | 5/8 tommer. |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid |
| Trådstørrelse | 1/2 x 5/8 in. |
| Form | Lige |
| Vis mere |