Få mere at vide
Masterflex™ Han røradapter af polyethylen
Artikelnummer. 11735988
Trådstørrelse:
1/2 x 3/4 in.
1/2 x 5/8 in.
1/4 x 1/2 in.
1/4 x 5/16 tommer.
1/8 x 1/8 in.
3/4 x 3/4 in.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11735988
Brand: Masterflex™ 3062148
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til hurtig og nem montering uden værktøj
  • Han røradapter af polyethylen
  • Tilpasser sig fra en NPT hantråd til en slangemodhage
  • Fittings med modhager er designet til hurtig og nem montering uden værktøj
  • Kombiner disse enkle, økonomiske fittings med vores fleksible slanger til brug i dine lavtryksapplikationer (generelt mindre end 30psi)
  • Fås i pakker med ti
Tekniske data
Oversigt Barb x NPT(M)-forbindelse
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale HDPE
Emballagemængde 10 Beslag
Slangestørrelse 5/16 tommer
Udløbsport 1/4 tommer
Port størrelse 5/16 tommer
Steriliseringsmetode Ethylenoxid
Trådstørrelse 1/4 x 5/16 tommer.
Form Lige
Produkttype Han røradapter