Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Magnetisk rørestang af polyethylen
Artikelnummer. 11785064 Shop alle SP Scienceware produkter
Materiale:
HDPE
Type:
Magnetic Stir Bar Retriever
Artikelnummer. 11785064
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ F377750000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eliminerer kontaminering af indhold Behøver ikke at blive renset eller autoklaveret efter brug. Magnet er placeret i den 25 x 70 mm rektangulære sektion; samlet længde: 20 cm (7,7 tommer) Langt ribbet håndtag giver et sikkert greb Fremstillet af polyethylen med høj densitet
  • Eliminerer forurening af indholdet
  • Skal ikke renses eller autoklaveres efter brug
  • Magnet er placeret i den 25 x 70 mm rektangulære sektion; samlet længde: 20 cm (7,7” )
  • Langt ribbet håndtag giver et sikkert greb
  • Fremstillet af polyethylen med høj densitet
Tekniske data
Materiale HDPE
Type Magnetic Stir Bar Retriever