Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lavdensitets polyethylenposer
Artikelnummer. 11770859 Shop alle Cole-Parmer produkter
Dimensioner (L x B):
127 x 102 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11770859
Brand: Cole-Parmer™ 0650506
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse poser til generel opbevaring af faste stoffer. Cole-Parmer™ Polyethylenposer med lav densitet har en stærk bundforsegling.
  • Forsegl med bærbar varmeforsegler eller posebindere
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Tykkelse (metrisk) 0.050 mm
Mængde 1000 hver
Dimensioner (L x B) 127 x 102 mm
Længde (metrisk) 127 mm
Bredde (metrisk) 102 mm
Produkttype LDPE taske